missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylindol-3-Acrylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11362666
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362666 1 g 1 Gramm
11372666 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11362666 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08703.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 15181-86-9 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 15181-86-9
Summenformel C13H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.252
MDL-Nummer MFCD00051947
InChI-Schlüssel OQJSITNIWIYWPU-FPLPWBNLSA-N
Synonym ethyl 2z-3-1h-indol-3-yl prop-2-enoate
PubChem CID 13863197
IUPAC-Name Ethyl-(Z)-3-(1H-indol-3-yl)prop-2-enoat
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CNC2=CC=CC=C21

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl indole-3-acrylate
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Menge 1 g
Beilstein 476317
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.