Learn More
Ethylindol-3-acetat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495543 25 g 25 Gramm
11485543 5 g 5 Gramm
11405553 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495543 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13474.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 778-82-5 | C12H13NO2 | 203.241 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 778-82-5
Summenformel C12H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.241
MDL-Nummer MFCD00005635
InChI-Schlüssel HUDBDWIQSIGUDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-indoleacetate, ethyl 2-1h-indol-3-yl acetate, indole-3-acetic acid ethyl ester, ethyl indole-3-acetate, ethyl indol-3-ylacetate, 1h-indole-3-acetic acid, ethyl ester, ethyl 1h-indol-3-ylacetate, indole-3-acetic acid, ethyl ester, ethyl beta-indolylacetate, ethyl3-indoleacetate
PubChem CID 13067
IUPAC-Name Ethyl 2-(1H-Indol-3-yl)Acetat
SMILES CCOC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl indole-3-acetate
Schmelzpunkt 41°C to 44°C
Siedepunkt 164°C to 166°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 171682
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) ≥98%