Learn More
Ethylhexafluorglutarylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338935 5 g -
11348935 250 mg 250 Milligramm
11328935 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338935 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14049.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18381-53-8 | Molecular Formula: C7H5ClF6O3 | Molecular Weight: 286.55 g/mol
Ethylhexafluoroglutarylchlorid wird als Derivatisierungsmittel in der Gaschromatographie verwendet. Ist ein aktives Reagenz, das zur Quantifizierung von Amphetamin und Methamphetamin im Urin mittels Gaschromatographie/Massenspektroskopie (GC/MS) verwendet wird.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Ethylhexafluoroglutarylchlorid wird als Derivatisierungsmittel in der Gaschromatographie verwendet. Ist ein aktives Reagenz, das zur Quantifizierung von Amphetamin und Methamphetamin im Urin mittels Gaschromatographie/Massenspektroskopie (GC/MS) verwendet wird.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Basen und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18381-53-8
Summenformel C7H5ClF6O3
Molekulargewicht (g/mol) 286.55
MDL-Nummer MFCD00054671
InChI-Schlüssel OLRXGDHRDQKNGW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 161251
IUPAC-Name Ethyl-5-chlor-2,2,3,3,4,4-hexafluor-5-oxopentanoat
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl hexafluoroglutaryl chloride
Dichte 1.47
Siedepunkt 158°C to 160°C
Brechungsindex 1.359
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1884844
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 4-carbethoxyhexafluorobutyryl chloride, ethyl hexafluoroglutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester, 4ce-hfba, 4-carbethoxyhexafluorobutyryl, ethyl hexafluoroglutaryl chloride 250mg, 4-ethoxycarbonyl-4,4,3,3,2,2-hexafluorobutyryl chloride, pentanoic acid,5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 286.56
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke