Learn More
Ethylheptanoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447766 500 g 500 Gramm
11437766 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14729.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106-30-9 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-30-9
Summenformel C9H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
MDL-Nummer MFCD00009538
InChI-Schlüssel TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl enanthate, oenanthic ether, wine oil, ethyl heptylate, grape oil, ethyl heptoate, heptanoic acid, ethyl ester, cognac oil, enanthylic ether, ethyl oenanthate
PubChem CID 7797
ChEBI CHEBI:86618
IUPAC-Name ethyl heptanoate
SMILES CCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl heptanoate
Schmelzpunkt -66°C
Dichte 0.868
Siedepunkt 188°C to 189°C
Flammpunkt 66°C (151°F)
Brechungsindex 1.412
Menge 500 g
Beilstein 1752311
Merck Index 14,3835
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) ≥98%