Learn More
Ethylheptafluorbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452758
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11452758 25 g 25 Gramm
11462758 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452758 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16742.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 356-27-4 | C6H5F7O2 | 242.093 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 356-27-4
Summenformel C6H5F7O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.093
MDL-Nummer MFCD00000434
InChI-Schlüssel JVHJRIQPDBCRRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl heptafluorobutyrate, ethyl perfluorobutyrate, heptafluorobutyric acid ethyl ester, butanoic acid, heptafluoro-, ethyl ester, ethyl heptafluorobutanoate, ethyl perfluorobutanoate, ethyl heptafluoro-n-butyrate, butyric acid, heptafluoro-, ethyl ester, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, ethyl ester, pubchem12539
PubChem CID 9644
IUPAC-Name Ethyl2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanat
SMILES CCOC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl heptafluorobutyrate
Siedepunkt 95°C to 98°C
Flammpunkt 14°C (57°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1794634
Formelmasse 242.09
Reinheit (%) 98%