Learn More
Ethylglutarylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Beschreibung
Ethyl glutaryl chloride is a main cationic monomer, it can bring quaternary ammonium salt
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylglutarylchlorid ist ein kationisches Hauptmonomer, es kann quaternäres Ammoniumsalz bringen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Ethylglutarylchlorid ist ein kationisches Hauptmonomer, es kann quaternäres Ammoniumsalz bringen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl glutaryl chloride |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.139 g/mL |
Siedepunkt | 68°C to 70°C (0.07 mmHg) |
Strukturformel | ClCO(CH2)3COOC2H5 |
Brechungsindex | 1.443 |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1099817 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |