Learn More
Ethylformiat, TRC
Artikelnummer. 30373943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373943 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373943 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9182005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formic acid ethyl ester
CAS 109-94-4
Summenformel C3 H6 O2
Menge 5 g
Synonym Formic Acid Ethyl Ester, Formic acid, ethyl ester, Areginal, Ethyl formate, Ethyl methanoate, Methanoic acid ethyl ester, NSC 406578, NSC 8828
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
SMILES CCOC=O
IUPAC-Name Ethylformiat
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
Formelmasse 74.0368