Learn More
Ethylformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409003
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409003 2500 mL 2500 Milliliter
11408940 100 mL 100 Milliliter
11498993 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409003 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11113.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 109-94-4 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Ethyl formate is used as a solvent for cellulose nitrate, cellulose acetate, greases and oils. It is also used as a flavor for lemonade and essences. It is involved in the fumigation of dried fruits, as an alternative to methyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylformiat wird als Lösungsmittel für Cellulosenitrat, Celluloseacetat, Fette und Öle verwendet. Wird zudem als Geschmacksstoff für Limonaden und Extrakte verwendet. Wird für die Begasung von Trockenfrüchten genutzt, als Alternative zu Methylbromid.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, Alkohol, Äther, Aceton und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-94-4
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
MDL-Nummer MFCD00003294
InChI-Schlüssel WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat
PubChem CID 8025
ChEBI CHEBI:52342
IUPAC-Name Ethylformiat
SMILES CCOC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl formate
Schmelzpunkt -81°C
Dichte 0.921
pH 4.1
Siedepunkt 52°C to 54°C
Flammpunkt −19°C (−2°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Geruch Fruit-like
Strukturformel HCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.36
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1190
Beilstein 906769
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3807
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,alcohol,ether,acetone and most organic solvents.
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit