Learn More
Ethylfluoracetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl fluoroacetate |
| CAS | 459-72-3 |
| Summenformel | C4H7FO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Ethyl 2-fluoroacetate, 2-Fluoroacetic acid Ethyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CF |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-fluoracetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 106.1 |
| Formelmasse | 106.043 |