Learn More
Ethylfluoracetat, TRC
Artikelnummer. 30373539
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373539 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373539 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE67874050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl fluoroacetate
CAS 459-72-3
Summenformel C4H7FO2
Menge 50 g
Synonym Ethyl 2-fluoroacetate, 2-Fluoroacetic acid Ethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CF
IUPAC-Name Ethyl-2-fluoracetat
Molekulargewicht (g/mol) 106.1
Formelmasse 106.043