Learn More
Ethoxyacetylen, 40 wt% Lösung in Hexan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10037782 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10037782 1 g Glasflasche 1 Gramm
10329120 5 g Glasflasche 5 Gramm
10105843 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10037782 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 307390010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 927-80-0 | C4H6O | 70.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 927-80-0 , 92112-69-1
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00009247
InChI-Schlüssel WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
PubChem CID 61239
IUPAC-Name Ethynoxyethan
SMILES CCOC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl ethynyl ether
Farbe Orange bis Braun
Dichte 0.7180g/mL
Siedepunkt 55.0°C to 56.0°C
Flammpunkt −28°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OC≡CH
Menge 1 g
Relative Dichte 0.718
Formelmasse 70.09
Physikalische Form Flüssigkeit