Learn More
Ethyl-(E)-2-Cyano-3-Ethoxycrotonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362259 25 g 25 Gramm
11352259 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362259 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27244.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 932750-29-3 | C9H13NO3 | 183.207 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 932750-29-3
Summenformel C9H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 183.207
MDL-Nummer MFCD01743485
InChI-Schlüssel YKXFOGAYPIPTKF-BQYQJAHWSA-N
Synonym ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-2-cyano-3-ethoxycrotonate, ethyl 2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, 2-butenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl e-2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, e-ethyl 2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-2-cyano-3-ethoxy-2-butenoate, e-2-cyano-3-ethoxycrotonic acid ethyl ester, e-2-cyano-3-ethoxy-2-butenoic acid ethyl ester
PubChem CID 6387109
IUPAC-Name Ethyl (E)-2-cyan-3-Ethoxybut-2-enoat
SMILES CCOC(=C(C#N)C(=O)OCC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate
Schmelzpunkt 71°C to 73°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 98%