Learn More
Ethyldodecanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473484 100 mL 100 Milliliter
11483484 500 mL 500 Milliliter
11493484 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473484 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11188.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 106-33-2 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-33-2
Summenformel C14H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.38
MDL-Nummer MFCD00015065
InChI-Schlüssel MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl laurate, dodecanoic acid, ethyl ester, ethyl laurinate, ethyl dodecylate, lauric acid ethyl ester, lauric acid, ethyl ester, ethyl laurate natural, dodecanoic acid ethyl ester, ethyl n-dodecanote, unii-f389d4md5k
PubChem CID 7800
ChEBI CHEBI:87427
IUPAC-Name Ethyl-dodecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl dodecanoate
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 0.862
Siedepunkt 268°C to 270°C
Flammpunkt 138°C (280°F)
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.4315
Menge 100 mL
Beilstein 1769671
Merck Index 14,3818
Formelmasse 228.38
Reinheit (%) 98%