Learn More
Ethyldifluoracetat 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10588273 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10588273 5 g Glasflasche 5 Gramm
10492673 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10588273 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 380390050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 454-31-9 | C4H6F2O2 | 124.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 454-31-9
Summenformel C4H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.09
MDL-Nummer MFCD00013578
InChI-Schlüssel GZKHDVAKKLTJPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl difluoroacetate, acetic acid, difluoro-, ethyl ester, difluoroacetic acid ethyl ester, ethyldifluoroacetate, ethyl difluoroacetic, ethyl difluoro acetate, difluoro-acetic acid ethyl ester, ethyl difluoroacetic acid, acetic acid, 2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyldifluoracetat
PubChem CID 9961
IUPAC-Name Ethyl-2,2-difluoracetat
SMILES CCOC(=O)C(F)F
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Ethyl difluoroacetate
Farbe Farblos
Dichte 1.2420g/mL
Siedepunkt 97.0°C
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2CHCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.3465 to 1.3485
Menge 5 g
UN-Nummer 2924
Relative Dichte 1.242
Formelmasse 124.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl difluoroacetate
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.