Learn More
Ethyldioxyacetat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10137303 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10137303 25 g 25 Gramm
10367280 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10137303 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156070250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6065-82-3 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6065-82-3
Summenformel C8H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
MDL-Nummer MFCD00009231
InChI-Schlüssel XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl diethoxyacetate, acetic acid, diethoxy-, ethyl ester, diethoxyacetic acid ethyl ester, ethyldiethoxyacetate, acetic acid, 2,2-diethoxy-, ethyl ester, acetic acid,diethoxy,ethyl ester, acmc-209mlb, ethyl bis ethyloxy acetate, ethyl glyoxylate diethyl acetal
PubChem CID 80169
IUPAC-Name Ethyl 2,2-Diethoxyacetat
SMILES CCOC(C(=O)OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl diethoxyacetate
Dichte 0.9890g/mL
Siedepunkt 198°C to 200°C (761.0 mmHg)
Flammpunkt 85°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2CHCO2C2H5
Brechungsindex 1.41
Menge 25 g
Beilstein 03, 601
Fieser 06,253
Relative Dichte 0.989
Formelmasse 176.21
Reinheit (%) 98%