Learn More
Ethyldiethoxyacetat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390014
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11390014 100 g 100 Gramm
11380014 25 g 25 Gramm
11300024 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11390014 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00390.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6065-82-3 | C8H16O4 | 176.212 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyldioxyacetat wird zur Herstellung eines Fettsäureanalogs verwendet, das DTS,12,13-Dioxotetradecansäure-Di(N-Methyl-Thiosemicarbazon) (FA-DTS) enthält. Es wird zur Synthese heterocyclischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6065-82-3
Summenformel C8H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 176.212
MDL-Nummer MFCD00009231
InChI-Schlüssel XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl diethoxyacetate, acetic acid, diethoxy-, ethyl ester, diethoxyacetic acid ethyl ester, ethyldiethoxyacetate, acetic acid, 2,2-diethoxy-, ethyl ester, acetic acid,diethoxy,ethyl ester, acmc-209mlb, ethyl bis ethyloxy acetate, ethyl glyoxylate diethyl acetal
PubChem CID 80169
IUPAC-Name Ethyl 2,2-Diethoxyacetat
SMILES CCOC(C(=O)OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl diethoxyacetate
Dichte 0.988
Siedepunkt 198°C to 200°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.41
Menge 100 g
Beilstein 878579
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate and Methanol.
Formelmasse 176.21
Reinheit (%) ≥97%