Learn More
Ethyl-Dibromfluoracetat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl dibromofluoroacetate is a reagent used in the preparation of fluorinated molecules in organic synthesis. It is involved in the Reformatsky-type reaction to prepare syn-alfa-bromo-alfa-fluoro-beta-lactams by using diethylzinc. It is also used to prepare 2-fluoroaziridine-2-carboxylates by reaction with imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyldibromfluoracetat ist ein Reagenz, das bei der Herstellung fluorierter Moleküle in der organischen Synthese verwendet wird. Ist an der Reformatsky-Reaktion beteiligt, um Syn-α-Brom-α-fluoro-β-Lactam unter Verwendung von Diethylzink herzustellen. Wird auch zur Herstellung von 2-Fluoraziridin-2-Carboxylaten durch Reaktion mit Iminen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl dibromofluoroacetate |
| Dichte | 1.894 |
| Siedepunkt | 82°C (33 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Strukturformel | Br2CFCO2CH2CH3 |
| Brechungsindex | 1.4635 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1762048 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with most organic solvents. Immiscible with water. |
| Mehr anzeigen |