missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylcyclohexylidenacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11476057
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476057 5 g 5 Gramm
11486057 25 g 25 Gramm
11496057 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11476057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25073.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1552-92-7 | C10H16O2 | 168.24 g/mol

Ethyl cyclohexylideneacetate is used as pharmaceutical intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Ethylcyclohexylidenacetat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat.

Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1552-92-7
Summenformel C10H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.24
MDL-Nummer MFCD00017627,MFCD00963857
InChI-Schlüssel MCWDXHYYYNGYGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl cyclohexylideneacetate, acetic acid, cyclohexylidene-, ethyl ester, ethyl 2-cyclohexylidenacetate, cyclohexylideneacetic acid ethyl ester, ethoxycarbonylmethylenecyclohexane, .delta.1,.alpha.-cyclohexaneacetic acid, ethyl ester, acmc-20ahxr, ethylcyclohexylidenacetate, .delta.1, ethyl ester, ethyl2-cyclohexylideneacetate
PubChem CID 73776
IUPAC-Name Ethyl-2-cyclohexylidenacetat
SMILES CCOC(=O)C=C1CCCCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl cyclohexylideneacetate
Siedepunkt 48°C to 49°C (0.02 mmHg)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,ethyl acetate.
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.