Learn More
Ethylcyclohexancarboxylat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357765 25 g 25 Gramm
11347765 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357765 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02622.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3289-28-9 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Ethyl cyclohexanecarboxylate is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylcyclohexanecarboxylat wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3289-28-9
Summenformel C9H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.225
MDL-Nummer MFCD00041734
InChI-Schlüssel JJOYCHKVKWDMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanecarboxylic acid, ethyl ester, ethyl cyclohexylformate, ethyl hexahydrobenzoate, cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethoxycarbonylcyclohexane, ethyl cyclohexylcarboxylate, ethyl cyclohexanoate, fema no. 3544, ethyl cyclohexylmethanoate, ethyl cyclohexanocarboxylate
PubChem CID 18686
IUPAC-Name Ethyl-cyclohexancarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl cyclohexanecarboxylate
Dichte 0.936
Siedepunkt 194°C to 196°C
Brechungsindex 1.442
Menge 25 g
Beilstein 2042698
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 156.23
Reinheit (%) ≥98%