Learn More
Ethylcyanoformiat, TRC
Artikelnummer. 30374065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374065 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE90782010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Cyanoformate
CAS 623-49-4
Summenformel C4 H5 N O2
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H5NO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C#N
IUPAC-Name Ethylcyanformiat
Molekulargewicht (g/mol) 99.09
Formelmasse 99.032