Learn More
Ethylzyanoformiat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl cyanoformate is used as reagent in the preparation of N-substituted amindinoformic acid and ethyl-4-quinazoline -2-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethylcyanoformin wird als Reagenz bei der Herstellung von N-substituierter Aminosäure und Ethyl-4-Chinazolin-2-Carboxylat verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ethyl cyanoformate |
| Dichte | 1.003 |
| Siedepunkt | 115°C to 116°C |
| Flammpunkt | 24°C (75°F) |
| Brechungsindex | 1.382 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3275 |
| Beilstein | 635955 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive; May form a precipitate |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform and methanol. |
| Show More |