Learn More
Ethylzyanoformiat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332777 5 g 5 Gramm
11342777 25 g 25 Gramm
11352777 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15777.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 623-49-4 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
Ethyl cyanoformate is used as reagent in the preparation of N-substituted amindinoformic acid and ethyl-4-quinazoline -2-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylcyanoformin wird als Reagenz bei der Herstellung von N-substituierter Aminosäure und Ethyl-4-Chinazolin-2-Carboxylat verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-49-4
Summenformel C4H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 99.09
MDL-Nummer MFCD00001836
InChI-Schlüssel MSMGXWFHBSCQFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonocyanidic acid, ethyl ester, ethyl carbonocyanidate, 2-ethoxy-2-oxoacetonitrile, cyanoformic acid ethyl ester, ethyl carbonocyanidoate, formic acid, cyano-, ethyl ester, cyanocarbonyloxyethane, ethylcyanidocarbonat, ethyl cyanoformate, ethyl cyanocarbonate
PubChem CID 69336
IUPAC-Name Ethylcyanformiat
SMILES CCOC(=O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl cyanoformate
Dichte 1.003
Siedepunkt 115°C to 116°C
Flammpunkt 24°C (75°F)
Brechungsindex 1.382
Menge 5 g
UN-Nummer UN3275
Beilstein 635955
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform and methanol.
Formelmasse 99.09
Reinheit (%) 99%