Learn More
Ethylisocyanoacetat, 98+%, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Acros 118280010
Additional Details : CAS : 105-56-6 Gewicht : 1.05000kg
Artikelnummer. 10102630
  • 113.88 CHF / 1 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Ethyl cyanoacetate
1.0600g/mL
-22.0°C
110°C
Authentic
NCCH2CO2C2H5
02,585
13,69
1.4170 to 1.4190
1kg
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
CCOC(=O)CC#N
113.12
113.12
98+%
0.1% max. (K.F.)
105-56-6
Nicht ausgewiesen
208.0°C to 210.0°C
98% min. (GC)
C5H7NO2
MFCD00001940
Glasflasche
15,3841
ethyl cyanoacetate, ethyl cyanacetate, cyanoacetic acid ethyl ester, acetic acid, cyano-, ethyl ester, ethyl cyanoethanoate, cyanoacetic ester, cyanacetate ethyle, usaf kf-25, estere cianoacetico, ethyl cyano acetate
Solubility in water: 20g/L(20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide,diethyl ether,,ethanol,aqueous solutions of alkalies
1.06
ethyl 2-cyanoacetate
7764
Flüssig
1.01 mPa.s (20°C)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ethyl cyanoacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation