Learn More
Ethylisocyanoacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420413 2500 g 2500 Gramm
11410413 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420413 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11498.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.96 CHF
    163.65 CHF / 2500 Gramm
    Sparen 38.31 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 105-56-6 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Cyanoacetate is a building block for the synthesis of heterocycles and are are used as drugs. It is also used as Pharmaceutical intermediates, or Oil soluble couplers of film raw material . It is also used as a reagent in labelled pyrimidine and purine synthesis. It is used as an intermediate of fine chemicals such as medicine and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyanoacetat ist ein Baustein für die Synthese von Heterocyclen und wird als Arzneimittel verwendet. Wird zudem als pharmazeutisches Zwischenprodukt oder Öl-löslicher Kuppler von Folienrohstoffen verwendet. Wird zudem als Reagenz in der Synthese markierter Pyrimidine und Purine verwendet. Verwendung als Zwischenprodukt von Feinchemikalien wie Arzneimittel und Farbstoffe.
Löslichkeit
Gering wasserlöslich. Weitestgehend löslich in organischen Lösungsmitteln wie Chloroform, Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-56-6
Summenformel C5H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 113.12
MDL-Nummer MFCD00001940
InChI-Schlüssel ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl cyanoacetate, ethyl cyanacetate, cyanoacetic acid ethyl ester, acetic acid, cyano-, ethyl ester, ethyl cyanoethanoate, cyanoacetic ester, cyanacetate ethyle, usaf kf-25, estere cianoacetico, ethyl cyano acetate
PubChem CID 7764
IUPAC-Name Ethyl-2-cyanacetat
SMILES CCOC(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl cyanoacetate
Schmelzpunkt -23°C
Dichte 1.063
Siedepunkt 208°C to 210°C
Flammpunkt 109°C (228°F)
Geruch Schwach
Strukturformel NCCH2CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.418
Menge 2500 g
Beilstein 605871
Merck Index 14,3786
Löslichkeitsinformationen It is slightly soluble in water. Mostly soluble in organic solvents such as chloroform,ethyl acetate.
Formelmasse 113.12
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl cyanoacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl cyanoacetate