Learn More
Ethylcyano(hydroxyimino)acetat, TRC
Artikelnummer. 30387304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387304 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE918840100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Cyano(hydroxyimino)acetate
CAS 3849-21-6
Summenformel C5H6N2O3
Menge 100 g
Synonym Cyano(hydroxyimino)-acetic Acid Ethyl Ester, 2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(Hydroxyimino)cyanoacetate, Ethyl 2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetate, Ethyl 2-Cyano-2-(hydroxyimino)ethanoate, Ethyl 2-Cyano-2-oximinoacetate, Ethyl 2-Hydroxyimino-2-cyanoacetate, Ethyl Cyano(hydroxyimino)acetate, Ethyl Cyanoglyoxylate Oxime, Ethyl Cyanoglyoxylate-2-oxime, Ethyl alpha-Cyano-alpha-oximinoacetate, NSC 137667, NSC 41021, NSC 42116, Oxyma Pure, (E)-Ethyl 2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetate
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2O3/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9/h9H,2H2,1H3/b7-4+
SMILES CCOC(=O)C(=NO)C#N
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
Formelmasse 142.0378