Learn More
Chrysanthemumsäureethylester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475958
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15475958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59589.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-41-6
Summenformel C12H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.29
MDL-Nummer MFCD00001304
InChI-Schlüssel VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chrysanthemate, ethyl chrysanthemumate, chrysanthemic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl-, ethyl ester, ethylchrysanthemate, ccris 2498, chrysanthemic acid, ethyl ester, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-en-1-yl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropane-1-carboxylate
PubChem CID 7334
IUPAC-Name Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1C(C1(C)C)C=C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl chrysanthemate
Farbe Gelb
Dichte 0.906 g/mL
Siedepunkt 112°C (10 mmHg)
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.4615
Menge 100 g
Beilstein 2045740
Formelmasse 196.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.