Learn More
Ethylchlorfluoracetat, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11492267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492267 5 g 5 Gramm
11402277 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14196.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 401-56-9
Summenformel C4H6ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.538
MDL-Nummer MFCD00039333
InChI-Schlüssel WUHVJSONZHSDFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chlorofluoroacetate, acetic acid, chlorofluoro-, ethyl ester, chlorofluoroacetic acid ethyl ester, ethyl chloro fluoro acetate, ethyl fluorochloroacetate, acetic acid, 2-chloro-2-fluoro-, ethyl ester, acmc-1csjg, ksc492m6l, ethyl 2-chloro-2-fluoro-acetate
PubChem CID 101668
IUPAC-Name Ethyl-2-chlor-2-fluoracetat
SMILES CCOC(=O)C(F)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl chlorofluoroacetate
Dichte 1.225
Siedepunkt 128°C to 130°C
Flammpunkt 44°C (111°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.396
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1748679
Formelmasse 140.54
Reinheit (%) 98%