Learn More
Ethylcarbamat, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328262
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328262 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328262 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC13322000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl carbamate
CAS 51-79-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl carbamate
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C3 H7 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ethyl aminoformate, Ethyl carbamate, Ethylurethane, Leucethane, NSC 746, O-Ethylurethane, Pracarbamine, Urethan, Urethane
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
SMILES CCOC(=O)N
IUPAC-Name Ethylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
Menge 100 mg
Formelmasse 89,0477 g/mol