Learn More
Butyrylessigsäureethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455133 250 g 250 Gramm
11445133 50 g 50 Gramm
11435133 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455133 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12786.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3249-68-1 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3249-68-1
Summenformel C8H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
MDL-Nummer MFCD00009401
InChI-Schlüssel KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl butyrylacetate, ethyl butyroacetate, hexanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl beta-ketohexanoate, ethyl alpha-butyrylacetate, 3-ketohexanoic acid ethyl ester, ethyl-3-oxohexanoate, unii-8q1ahg710e, ethyl .alpha.-butyrylacetate, fema no. 3683
PubChem CID 238498
ChEBI CHEBI:18119
IUPAC-Name Ethyl 3-Oxohexanoat
SMILES CCCC(=O)CC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl butyrylacetate
Schmelzpunkt -44°C
Dichte 0.99
Siedepunkt 94°C to 95°C (12 mmHg)
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.427
Menge 250 g
Beilstein 507689
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%