Learn More
Ethylbutyrat, TRC
Artikelnummer. 30377961
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377961 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377961 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9006905G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyric acid ethyl ester
CAS 105-54-4
Summenformel C6 H12 O2
Menge 5 g
Synonym Butyric acid, ester with EtOH (4CI), Butyric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl butanoate, Ethyl butyrate, Ethyl n-butanoate, Ethyl n-butyrate, NSC 8857
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCCC(=O)OCC
IUPAC-Name Ethylbutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Formelmasse 116.0837