Learn More
Ethylbutyrat 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-127467
14.26 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
105-54-4
C6H12O2
116.16
MFCD00009394
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
7762
Ethylbutanoat
CCCC(=O)OCC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
105-54-4
C6H12O2
116.16
MFCD00009394
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
7762
Ethylbutanoat
CCCC(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl butyrate
Namenshinweis 99%
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -93.3°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 120.0°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.3910 to 1.3930
Menge 5 mL
Beilstein 02, 270
Merck Index 15, 3830
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl butyrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.