Learn More
Ethylbromdifluoracetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Bromodifluoroacetate |
| CAS | 667-27-6 |
| Summenformel | C4H5BrF2O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2-Bromo-2,2-difluoroacetic Acid Ethyl Ester, Bromodifluoroacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Bromo-2,2-difluoroacetate, Ethyl Difluorobromoacetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H5BrF2O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(F)(F)Br |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-brom-2,2-difluoracetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.98 |
| Formelmasse | 201.9441 |