Learn More
Ethylbromdifluoracetat, TRC
Artikelnummer. 30374990
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30374990 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374990 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE6784505G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Bromodifluoroacetate
CAS 667-27-6
Summenformel C4H5BrF2O2
Menge 5 g
Synonym 2-Bromo-2,2-difluoroacetic Acid Ethyl Ester, Bromodifluoroacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Bromo-2,2-difluoroacetate, Ethyl Difluorobromoacetate
InChI-Formel InChI=1S/C4H5BrF2O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)Br
IUPAC-Name Ethyl-2-brom-2,2-difluoracetat
Molekulargewicht (g/mol) 202.98
Formelmasse 201.9441