Learn More
Ethylbromodifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15140043 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15140043 25 g Glasflasche 25 Gramm
10497343 1 g Glasflasche 1 Gramm
10491491 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15140043 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305800250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 667-27-6 | C4H5BrF2O2 | 202.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 667-27-6
Summenformel C4H5BrF2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.99
MDL-Nummer MFCD00042069
InChI-Schlüssel IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromodifluoroacetate, ethylbromodifluoroacetate, bromodifluoroacetic acid ethyl ester, acetic acid, bromodifluoro-, ethyl ester, ethyl difluorobromoacetate, ethyl 2-bromo-2,2-difluoro-acetate, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxyethan-1-one, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxy-1-oxoethane, ethylbrom difluor acetat, pubchem16953
PubChem CID 69585
IUPAC-Name Ethyl-2-brom-2,2-difluoracetat
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl bromodifluoroacetate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5830g/mL
Siedepunkt 112.0°C
Flammpunkt 21°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCF2CO2C2H5
Brechungsindex 1.3860 to 1.3890
Menge 25 g
Relative Dichte 1.583
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 202.99
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit