Learn More
Ethylbromacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468663 2500 g 2500 Gramm
11448663 100 g 100 Gramm
11458663 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468663 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10448.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.22 CHF
    297.65 CHF / 2500 Gramm
    Sparen 70.57 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 105-36-2 | C4H7BrO2 | 167.002 g/mol
Ethyl bromoacetate is widely used as an alkylating reagent involved in the Reformatsky reaction to prepare the beta-hydroxy esters by reacting with carbonyl compounds. It is also used for the syntheses of witting reagent, artificial diethylstilbestrol antigen, 3-phenyl-1-naphthol and steroidal thiazolidinone derivatives. It finds applications in the preparation of reversibly photoresponsive coumarin-stabilized polymeric nanoparticles in an aqueous medium which act as a detectable drug carrier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromessigsäuremethylester wird häufig als alkylierendes Reagenz verwendet, das an der Reformatzki-Reaktion beteiligt ist, um die Beta-Hydroxy-Ester durch Reaktion mit Carbonylverbindungen herzustellen. Es wird auch für die Synthesen der Wittig-Reagenz, des künstlichen Diethylstilboestrol-Antigens, 3-Phenyl-1-Naphthol und steroidalen Thiazolidinon-Derivaten verwendet. Es findet Anwendung bei der Herstellung reversibel photoempfindlicher Cumarin-stabilisierter polymerer Nanopartikel in einem wässrigen Medium, das als nachweisbarer Arzneimittelträger fungiert.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Aceton, Benzol und Ethylether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Es ist ein Augenreizstoff. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-36-2
Summenformel C4H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.002
MDL-Nummer MFCD00000191
InChI-Schlüssel PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
PubChem CID 7748
IUPAC-Name Ethyl-2-bromacetat
SMILES CCOC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl bromoacetate
Schmelzpunkt -38°C
Dichte 1.506
Siedepunkt 159°C
Flammpunkt 47°C (117°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel BrCH2CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.451
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1603
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,acetone,benzene and ethyl ether. Immiscible with water.
Formelmasse 167
Reinheit (%) 98%