Learn More
Ethylbenzoylacetat, 90%
Artikelnummer. 10531882 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10531882 100 g Glasflasche 100 Gramm
10292952 5 g Glasflasche 5 Gramm
10202962 50 g Glasflasche 50 Gramm
10360714 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10531882 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 370851000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94-02-0 | C₁₁H₁₂O₃| 192,21 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-02-0
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.21
MDL-Nummer MFCD00009196
InChI-Schlüssel GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
PubChem CID 7170
IUPAC-Name Ethyl-Oxo3-3-Phenylpropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl benzoylacetate
Farbe Braun
Dichte 1.1060g/mL
Siedepunkt 265°C to 270°C
Flammpunkt 140°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5240 to 1.531
Menge 100 g
Beilstein 10, 674
Merck Index 15, 3822
Relative Dichte 1.106
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,miscible with oils
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke