Learn More
Ethylbenzoylacetat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11381797 1000 g 1 Kilogramm
11361797 50 g 50 Gramm
11371797 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05030.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94-02-0 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Ethyl benzoylacetate is used as a flavoring agent and an intermediate in organic synthesis. Further, it is used in the preparation of triazipinones, iodonium ylides, ethyl 2-fluoro-2-benzolyacetate and benzo[c]furan-4,7-diones. It is involved in the Clisen condensation reaction with malononitrile to prepare 2-cyano-5-phenyl-3,5-dioxopentanonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylbenzoylacetat wird als Aromastoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Triazipinonen, Jodonium-Yliden, Ethyl2-Fluoro-2 -Benzolyacetat und Benzo[c]furan-4,7-Dionen verwendet. Es ist an der Claisen-Kondensationsreaktion mit Malonitril beteiligt, um 2-Cyano-5-Phenyl-3,5-dioxopentanonitril aufzubereiten.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-02-0
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.214
MDL-Nummer MFCD00009196
InChI-Schlüssel GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
PubChem CID 7170
IUPAC-Name Ethyl-Oxo3-3-Phenylpropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl benzoylacetate
Dichte 1.113
Siedepunkt 266°C to 270°C
Flammpunkt 140°C (284°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 1000 g
Beilstein 389944
Merck Index 14,3767
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 96%