Learn More
(Ethylbenzoat)Tricarbonylchrom, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Ethyl benzoate)tricarbonylchromium |
| Schmelzpunkt | 54°C to 59°C |
| Farbe | Orange |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3466 |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
| Formelmasse | 286.2 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |