Learn More
Ethylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464354
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464354 100 g 100 Gramm
11474354 500 g 500 Gramm
11484354 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464354 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13057.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 93-89-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Ethylbenzoat wird als Parfümduft verwendet. Es fungiert als Lebensmittel-Aromastoff. Es ist ein aktiver Bestandteil künstlicher Fruchtaromen. Darüber hinaus wird es in Kosmetika und Körperpflegeprodukten als Duftstoffe und Konservierungsstoffe verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol und Diethylether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-89-0
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00009109
InChI-Schlüssel MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, ethyl ester, benzoic ether, ethyl benzenecarboxylate, ethylbenzoate, benzoyl ethyl ether, benzoic acid ethyl ester, ethylester kyseliny benzoove, natural, unii-j115brj15h, fema no. 2422
PubChem CID 7165
IUPAC-Name Ethylbenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl benzoate
Schmelzpunkt -34°C
Dichte 1.049
Siedepunkt 212°C to 214°C
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.505
Menge 100 g
Beilstein 1908172
Merck Index 14,3766
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%