Learn More
Bel-Art™ Ethyl Alcohol Hydrometer
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Alcohol Range:
105 bis 125%
125 bis 145%
145 bis 165%
165 bis 185%
185 bis 206%
60 bis 80%
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 300 mm (12 Zoll) lang
- Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
- Hergestellt nach dem Bureau of Internal Revenue, US-Finanzamt; die aufgeführten Toleranzen für diese Hydrometer entsprechen denjenigen im Rundschreiben 555 des National Bureau of Standards unter „Testing of Hydrometers“ (Hydrometer-Prüfungen)
- Individuell serialisiert
- Temperaturstandardisierung: 60 °F (15 °C)
- Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert
- Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist
- Hinweis: Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hydrometer |
| Genauigkeit | ± 0,2 % |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Enthält | Genauigkeitserklärung |
| Material | Vorschaltgerät, Glas |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Vorschaltgerätetyp | Bleifrei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachweis von Ethylalkohol-Geist |
| Temperature of Standardization | 15 °C/60 °C. |
| Alcohol Range | 60 bis 80% |