Learn More
Bel-Art™ Ethyl Alcohol Hydrometer
Artikelnummer. 17400274 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Alcohol Range:
105 bis 125%
125 bis 145%
145 bis 165%
165 bis 185%
185 bis 206%
60 bis 80%
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17400274
Marke: Bel-Art™ B618074700
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bel-Art™ Ethyl Alcohol Hydrometer is used to determine proof of ethyl alcohol spirits, these hydrometers are available in various ranges from 0 to 206%.
  • 300 mm (12 Zoll) lang
  • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
  • Hergestellt nach dem Bureau of Internal Revenue, US-Finanzamt; die aufgeführten Toleranzen für diese Hydrometer entsprechen denjenigen im Rundschreiben 555 des National Bureau of Standards unter „Testing of Hydrometers“ (Hydrometer-Prüfungen)
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung: 60 °F (15 °C)
  • Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert
  • Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist
  • Hinweis: Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Spezifikation
Typ Hydrometer
Genauigkeit ± 0,2 %
Länge (metrisch) 300 mm
Enthält Genauigkeitserklärung
Material Vorschaltgerät, Glas
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Vorschaltgerätetyp Bleifrei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis von Ethylalkohol-Geist
Temperature of Standardization 15 °C/60 °C.
Alcohol Range 125 bis 145%