Learn More
Ethylacrylat (stabilisiert mit 4-Methoxyphenol), TRC
Artikelnummer. 30380979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30380979 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380979 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8973005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-88-5
Summenformel C5 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
Synonym Acrylic acid ethyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid ethyl ester, Ethyl 2-propenoate, Ethyl acrylate, Ethyl acrylic ester, Ethyl propenoate, NSC 8263
IUPAC-Name Butyl-2-propenoat
SMILES CCOC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylic acid-ethyl ester
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Formelmasse 100.0524