Learn More
Ethylacetoacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Acetoacetate |
| CAS | 141-97-9 |
| Summenformel | C6H10O3 |
| Menge | 250 g |
| Synonym | Ethyl Acetoacetate-1,2,3,4, 1-Ethoxybutane-1,3-dione, 3-Oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid Ethyl Ester, Acetylacetic Acid Ethyl Ester, EAA, Ethyl 2-Acetoacetate, Ethyl 2-Methyl-3-oxopropionate, Ethyl 3-Ketobutyrate, Ethyl 3-Oxobutanoate, Ethyl 3-Oxobutyrate, Ethyl Acetoacetate, Ethyl Acetonecarboxylate, Ethyl Acetylacetate, NSC 37390, NSC 8657 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)C |
| IUPAC-Name | Ethyl 3-Oxobutanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 130.14 |
| Formelmasse | 130.063 |