Learn More
Ethylacetoacetat, TRC
Artikelnummer. 30376789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376789 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376789 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89954550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Acetoacetate
CAS 141-97-9
Summenformel C6H10O3
Menge 50 g
Synonym Ethyl Acetoacetate-1,2,3,4, 1-Ethoxybutane-1,3-dione, 3-Oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid Ethyl Ester, Acetylacetic Acid Ethyl Ester, EAA, Ethyl 2-Acetoacetate, Ethyl 2-Methyl-3-oxopropionate, Ethyl 3-Ketobutyrate, Ethyl 3-Oxobutanoate, Ethyl 3-Oxobutyrate, Ethyl Acetoacetate, Ethyl Acetonecarboxylate, Ethyl Acetylacetate, NSC 37390, NSC 8657
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C
IUPAC-Name Ethyl 3-Oxobutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Formelmasse 130.063