Learn More
Ethylacetamidat-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458547
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458547 250 g 250 Gramm
11438547 10 g 10 Gramm
11448547 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18618.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2208-07-3 | C4H10ClNO | 123.58 g/mol
Ethyl acetimidate hydrochloride was used in preparation of amidinated carbonic anhydrase via chemical modification of human erythrocyte carbonic anhydrase. It was also used in synthesis of methyl 2-methyl-2-thiazoline-4-carboxylate hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylacetimidathydrochlorid wurde zur Herstellung von amidierter Carboanhydrase durch chemische Modifikation der humanen Erythrozyten-Carboanhydrase verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von Methyl-2-methyl-2-thiazolin-4-carboxylat-hydrochlorid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/l).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2208-07-3
MDL-Nummer MFCD00012572
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl acetimidate hydrochloride
Schmelzpunkt ∼108°C (decomposition)
Summenformel C12H9NO3
Menge 250 g
Beilstein 3552401
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2-nitrodiphenyl ether, 2-nitrophenyl phenyl ether, benzene, 1-nitro-2-phenoxy, o-nitrophenyl phenyl ether, 2-nde, phenyl o-nitrophenyl ether, ether, o-nitrophenyl phenyl, ether, 2-nitrophenyl phenyl, ether, 2-nitrodiphenyl,, ganoderic-acid-g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/L).
InChI-Schlüssel VNHGETRQQSYUGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-nitro-2-phenoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 215.21
PubChem CID 16661
Formelmasse 123.58
Reinheit (%) 97%