Learn More
Ethylacetamidat-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl acetimidate hydrochloride was used in preparation of amidinated carbonic anhydrase via chemical modification of human erythrocyte carbonic anhydrase. It was also used in synthesis of methyl 2-methyl-2-thiazoline-4-carboxylate hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethylacetimidathydrochlorid wurde zur Herstellung von amidierter Carboanhydrase durch chemische Modifikation der humanen Erythrozyten-Carboanhydrase verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von Methyl-2-methyl-2-thiazolin-4-carboxylat-hydrochlorid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/l).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl acetimidate hydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∼108°C (decomposition) |
| Summenformel | C4H10ClNO |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 3552401 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Synonym | ethyl acetimidate hydrochloride, ethyl ethanimidate hydrochloride, ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride, ethyl ethanimidoate hydrochloride, ethylacetimidatehydrochloride, ethyl iminoacetate hydrochloride, ea hydrochloride, acetimidic acid, hydrochloride, ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride 1:1, ethanimidic acid, hydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (50mg/L). |
| InChI-Schlüssel | WGMHMVLZFAJNOT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC(=N)C.Cl |
| Mehr anzeigen |