missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl Acetimidate Hydrochloride (>90%), TRC

Artikelnummer. 30373131
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30373131 1 g -
30377413 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30373131 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8988281G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2208-07-3
Summenformel C4H9NO . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 123.58
Synonym Ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Acetimidic acid, ethyl ester, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI), Ethanimidic acid, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Ethyl acetimidate hydrochloride, Ethyl acetoamidate hydrochloride, Ethyl acetocarboximidate hydrochloride, Ethyl acetoimidate hydrochloride, Ethyl ethanimidate hydrochloride, Ethyl ethanimidoate hydrochloride, Ethyl iminoacetate hydrochloride, Acetimidic acid ethyl ester hydrochloride, Ethanimidic acid ethyl ester hydrochloride
IUPAC-Name ethyl ethanimidate;hydrochloride
SMILES Cl.CCOC(=N)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl Acetimidate Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4(2)5;/h5H,3H2,1-2H3;1H
Formelmasse 123.0451
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.