Learn More
Ethylacetat (Sequenzierung), Fisher BioReagenzien
Catalog Number 10163333
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
141-78-6
C4H8O2
88.106
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
CCOC(=O)C
141-78-6
C4H8O2
88.106
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
CCOC(=O)C
Dieses Lösungsmittel wird häufig in der DNA- oder Peptidsynthese verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl Acetate
Schmelzpunkt -83.5°C
Extinktion 1 max. at 255nm, 0.15 max. at 260nm, 0.025 max. at 270nm
Farbe Farblos
Dichte 0.902g/cm³
Siedepunkt 75°C
Menge 1 L
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3680 to 1.3710 (at 25°C)
Prozentgehaltsbereich ≥99.9 %
Rückstand nach Verdampfung 10ppm max.
Titrierbare Säure 0.0009mEq/g max.
Strukturformel CH3COOCH2CH3
Dampfdruck 103mbar at 20°C
UN-Nummer 1173
Viskosität 0.45 cP at 20°C
Wasser 0.02% max.
Merck Index 15, 3811
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Sequenzierung