Learn More
Ethylacetat, Reagenzqualität, ≥ 99 %, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
5 l
25 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylacetat |
Schmelzpunkt | -84 °C |
Farbe | Farblos |
Strukturformel | CH3COOC2H5 |
UN-Nummer | UN1173 |
Beilstein | 506104 |
Formelmasse | 88.11 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Dichte | 0.902 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 77.5 °C |