Learn More
Essigsäureethylester, ACS-Reagenz, Spectro-Gütegrad, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-216962
25.46 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
CCOC(=O)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
Ethylacetat
CCOC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl acetate
Schmelzpunkt -83.5°C
Extinktion 0.01 max. at 330nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 275nm, 0.1 max. at 263nm, 0.5 max. at 257nm, 1 max. at 255nm
Dichte 0.9020g/mL
Siedepunkt 75.0°C to 78.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt −4°C
Verpackung EcoSafPak™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3710 to 1.3740
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Rückstand nach Verdampfung 0.003% max.
Relative Dichte 0.902
Titrierbare Säure 0.0009 meq/g max.
Strukturformel CH3CO2C2H5
Viskosität 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 125
Wasser 0.2% max. (K.F.)
Merck Index 15, 3811
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99.5%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.